(±)-3-Methoxy-1,2-propandiol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: (±)-3-Methoxy-1,2-dihydroxypropan
338390010 338390050 338390250
ACRO338390010EA 27.3 EUR
ACRO338390010 ACRO338390050 ACRO338390250
(±)-3-Methoxy-1,2-propandiol 98%
(±)-3-Methoxy-1,2-propandiol
Formel: C₄H₁₀O₃
Molecular Weight: 106.12 g/mol
Siedepunkt: 133 °C (35 mmHg)
Dichte: 1.12 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004719
CAS-Nummer: 623-39-2
EINECS: 210-791-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %