6-Nitro-m-anissäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 5-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
CA-4267-5G CA-4267-25G CA-4267-100G
COBBCA-4267-5GEA 28.5 EUR
COBBCA-4267-5G COBBCA-4267-25G COBBCA-4267-100G
6-Nitro-m-anissäure
6-Nitro-m-anissäure
Formel: C₈H₇NO₅
Molecular Weight: 197,15 g/mol
Schmelzpunkt: 138 °C
MDL: MFCD00151836
CAS-Nummer: 1882-69-5