3-Methoxypyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
PY-7163-1G
PY-7163-25G
PY-7163-5G
COBBPY-7163-1GEA
26
EUR
COBBPY-7163-1G
COBBPY-7163-25G
COBBPY-7163-5G
3-Methoxypyridin
3-Methoxypyridine
Formel:
C₆H₇NO Molecular Weight: 109,13 g/mol |
MDL:
MFCD00673022 CAS-Nummer: 7295-76-3 EINECS: 230-730-7 |