3-Methyl-1-butin 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H53439.06 H53439.14
H53439.06EA 105 EUR
H53439.06 H53439.14
3-Methyl-1-butin 96%
3-Methyl-1-butin
Purity: 97% CAS No.: 598-23-2 Molecular Formula: C5H8 Formula Weight: 68.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -30°(-22°F) Refractive Index: 1.374 Boiling Point: 30° UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00039853
Formel: C₅H₈
Molecular Weight: 68,12 g/mol
Siedepunkt: 30 °C
Schmelzpunkt: –90,1 °C
Dichte: 0,666
Flammpunkt: –30 °C (–22 °F)
MDL: MFCD00039853
CAS-Nummer: 598-23-2
EINECS: 209-925-6
UN: 3295
ADR: 3,I