(±)-3-Methyl-3-hexanol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L04625.06 L04625.14
L04625.06EA 79.3 EUR
L04625.06 L04625.14
(±)-3-Methyl-3-hexanol ≥99%
(±)-3-Methyl-3-hexanol
Purity: 99% CAS No.: 597-96-6 Molecular Formula: C7H16O Formula Weight: 116.20 Flash Point: 45°(113°F) Refractive Index: 1.4235 Boiling Point: 143° Beilstein Reference: 1719032 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00021839
Formel: C₇H₁₆O
Molecular Weight: 116,2 g/mol
Siedepunkt: 143 °C
Dichte: 0,823
Flammpunkt: 45 °C (113 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00021839
CAS-Nummer: 597-96-6
EINECS: 209-910-4
UN: 1987
ADR: 3,III