3-Tolualdehyd ≥97% stabilisiert

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: m-Tolualdehyd, m-Tolylaldehyd

Stabilisierung: Stabilisiert mit Hydrochinon (HQ)

A15313.14 A15313.06 A15313.22
A15313.14EA 56.6 EUR
A15313.14 A15313.06 A15313.22
3-Tolualdehyd ≥97% stabilisiert
3-Tolualdehyd

Stabilized with 0.1% hydroquinone


Purity: 97% CAS No.: 620-23-5 Molecular Formula: C8H8O Formula Weight: 120.15 Flash Point: 78°(172°F) Refractive Index: 1.5410 Odour: Almond-like Boiling Point: 198-200° Beilstein Reference: 741964 MDL No.: MFCD00003374

Formel: C₈H₈O
Molecular Weight: 120,15 g/mol
Siedepunkt: 198…200 °C
Dichte: 1,020
Flammpunkt: 78 °C (172 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003374
CAS-Nummer: 620-23-5
EINECS: 210-632-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR