3-Tolualdehyd 98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
m-Tolualdehyd, m-Tolylaldehyd
138990250
138991000
ACRO138990250EA
52.3
EUR
ACRO138990250
ACRO138991000
3-Tolualdehyd 98% stabilisiert
3-Tolualdehyd
Formel:
C₈H₈O Molecular Weight: 120,15 g/mol Siedepunkt: 199 °C (1013 hPa) Dichte: 1,019 g/cm³ Flammpunkt: 78 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003374 CAS-Nummer: 620-23-5 EINECS: 210-632-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow to brown Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5400 to 1.5420 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Stabilizer | 0.1 % hydroquinone |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...