3-Tolylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-2336-25G
BB-2336-100G
BB-2336-5G
COBBBB-2336-25GEA
76.1
EUR
COBBBB-2336-25G
COBBBB-2336-100G
COBBBB-2336-5G
3-Tolylboronsäure
3-Tolylboronsäure
Formel:
C₇H₉BO₂ Schmelzpunkt: 165 °C |
MDL:
MFCD00040198 CAS-Nummer: 17933-03-8 |