3-Nitrobenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Nitrobenzolsulfonsäureamid
OT-0123-5G
OT-0123-25G
COBBOT-0123-5GEA
28.5
EUR
COBBOT-0123-5G
COBBOT-0123-25G
3-Nitrobenzolsulfonamid
3-Nitrobenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₆N₂O₄S Molecular Weight: 202,19 g/mol Schmelzpunkt: 167 °C |
MDL:
MFCD00007935 CAS-Nummer: 121-52-8 EINECS: 204-477-8 |