3-Nitrothiobenzamid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H52152.03 H52152.06
H52152.03EA 49.5 EUR
H52152.03 H52152.06
3-Nitrothiobenzamid ≥97%
3-Nitrothiobenzamid
Purity: 97% CAS No.: 70102-34-0 Molecular Formula: C7H6N2O2S Formula Weight: 182.20 MDL No.: MFCD09757586
Formel: C₇H₆N₂O₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09757586
CAS-Nummer: 70102-34-0