3-Phenylpropanal ≥95%, klare, farblose Flüssigkeit
Lieferant: MP Biomedicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Hydrozimtaldehyd, 3-Phenylpropionaldehyd
0215619680
0215619625
ICNA0215619680EA
433
EUR
ICNA0215619680
ICNA0215619625
3-Phenylpropanal ≥95%, klare, farblose Flüssigkeit
3-Phenylpropanal
Insoluble in water
Formel:
C₉H₁₀O Molecular Weight: 134.18 g/mol Siedepunkt: 224 Schmelzpunkt: –42 °C Dichte: 1.01 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00007021 CAS-Nummer: 104-53-0 EINECS: 203-211-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test | Passes |
Purity | ≥95% |
FTIR | Conforms to Standard |