Ethyl-3-phenylpropionat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Phenylpropionsäureethylester, Hydrozimtsäureethylester, Ethyldihydrocinnamat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W245518-1KG W245518-250G
SIALW245518-1KGEA 666 EUR
SIALW245518-1KG SIALW245518-250G
Ethyl-3-phenylpropionat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-phenylpropionat
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Molecular Weight: 178,23 g/mol
Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,0343 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00009206
CAS-Nummer: 2021-28-5
EINECS: 217-966-6