4-(2-Hydroxyethyl)pyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(4-Pyridyl)ethanol
L13780.06
L13780.03
L13780.06EA
230
EUR
L13780.06
L13780.03
4-(2-Hydroxyethyl)pyridin ≥98%
4-(2-Hydroxyethyl)pyridine
Purity: 98%
CAS No.: 5344-27-4
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.16
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5380
Melting Point: 8-10°
Boiling Point: 121-122°/2mm
Beilstein Reference: 111361
MDL No.: MFCD00129038
Formel:
C₇H₉NO Siedepunkt: 121…122 °C (2 mmHg) Schmelzpunkt: 8…10 °C Dichte: 1,093 Flammpunkt: 92 °C (197 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00129038 CAS-Nummer: 5344-27-4 EINECS: 226-286-9 |