4-(Aminomethyl)benzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
283746-100G 283746-25G 283746-5G
SIAL283746-100GEA 174 EUR
SIAL283746-100G SIAL283746-25G SIAL283746-5G
4-(Aminomethyl)benzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-(Aminomethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151,16 g/mol
MDL: MFCD00010203
CAS-Nummer: 56-91-7
EINECS: 200-297-9