4-(Brommethyl)benzolsulfonylchlorid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-(Brommethyl)benzolsulfonsäurechlorid, 4-(Brommethyl)benzol-1-sulfonylchlorid, 4-(Brommethyl)benzolsulfochlorid
A10120.06
A10120.14
A10120.06EA
86.8
EUR
A10120.06
A10120.14
4-(Brommethyl)benzolsulfonylchlorid 95%
4-(Brommethyl)benzolsulfonylchlorid
Purity: 95%
CAS No.: 66176-39-4
Molecular Formula: C7H6BrClO2S
Formula Weight: 269.55
Melting Point: 72-75°
Beilstein Reference: 2364328
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00156129
Formel:
C₇H₆BrClO₂S Molecular Weight: 269.55 Schmelzpunkt: 72…75 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00156129 CAS-Nummer: 66176-39-4 UN: 3261 ADR: 8 II |