4-(Difluormethoxy)benzaldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7712-5G OS-7712-25G OS-7712-1G
COBBOS-7712-5GEA 73.7 EUR
COBBOS-7712-5G COBBOS-7712-25G COBBOS-7712-1G
4-(Difluormethoxy)benzaldehyd
4-(Difluormethoxy)benzaldehyd
Formel: C₈H₆F₂O₂
Molecular Weight: 172,13 g/mol
MDL: MFCD00042252
CAS-Nummer: 73960-07-3
EINECS: 277-653-5