Methyl-4-(dimethylamino)benzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-(Dimethylamino)benzoesäuremethylester
CA-4655-5G
CA-4655-25G
COBBCA-4655-5GEA
98.3
EUR
COBBCA-4655-5G
COBBCA-4655-25G
Methyl-4-(dimethylamino)benzoat
Methyl-4-(dimethylamino)benzoat
Formel:
C₁₀H₁₃NO₂ Molecular Weight: 179.22 g/mol |
MDL:
MFCD00014905 CAS-Nummer: 1202-25-1 EINECS: 214-863-8 |