4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Vanillinacetat, 4-Formyl-2-methoxyphenylacetat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
258601-250G 258601-50G
SIAL258601-250GEA 454 EUR
SIAL258601-250G SIAL258601-50G
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyd
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Molecular Weight: 194,19 g/mol
MDL: MFCD00003362
CAS-Nummer: 881-68-5
EINECS: 212-920-1