4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
W310808-100G-K W310808-1KG-K W310808-5KG-K
SIALW310808-100G-KEA 79.3 EUR
SIALW310808-100G-K SIALW310808-1KG-K SIALW310808-5KG-K
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyd
Formel: C₁₀H₁₀O₄
MDL: MFCD00003362
CAS-Nummer: 881-68-5
EINECS: 212-920-1