4-Acetoxybenzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-Formylphenylacetat
002485-25G
002485-100G
FLUO002485-25GEA
72.9
EUR
FLUO002485-25G
FLUO002485-100G
4-Acetoxybenzaldehyd
4-Acetoxybenzaldehyd
Formel:
C₉H₈O₃ Molecular Weight: 164,16 g/mol |
MDL:
MFCD00003384 CAS-Nummer: 878-00-2 EINECS: 212-898-3 |