4-Acetoxybenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A11350.14
A11350.18
A11350.30
A11350.14EA
40.7
EUR
A11350.14
A11350.18
A11350.30
4-Acetoxybenzoesäure ≥98%
4-Acetoxybenzoesäure
Purity: 98+%
CAS No.: 2345-34-8
Molecular Formula: C9H8O4
Formula Weight: 180.15
Melting Point: 192-195°
Beilstein Reference: 1871997
Formel:
C₉H₈O₄ Molecular Weight: 180,16 g/mol Schmelzpunkt: 192…195 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002540 CAS-Nummer: 2345-34-8 EINECS: 219-066-9 |