4-(Trifluormethoxy)benzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
OS-7494-100G OS-7494-25G OS-7494-5G
COBBOS-7494-100GEA 293 EUR
COBBOS-7494-100G COBBOS-7494-25G COBBOS-7494-5G
4-(Trifluormethoxy)benzoesäure
4-(Trifluormethoxy)benzoesäure
Formel: C₈H₅F₃O₃
Molecular Weight: 206,12 g/mol
Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 153,4 °C
MDL: MFCD00002541
CAS-Nummer: 330-12-1
EINECS: 206-352-3