α,α,α-Trifluor-p-toluylsäure

Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung

Synonyme: 4-(Trifluormethyl)benzoesäure

OS-7465-25G OS-7465-100G
COBBOS-7465-25GEA 37.5 EUR
COBBOS-7465-25G COBBOS-7465-100G
α,α,α-Trifluor-p-toluylsäure
α,α,α-Trifluor-p-toluylsäure
Formel: C₈H₅F₃O₂
Molecular Weight: 190,12 g/mol
Schmelzpunkt: 219…220 °C
MDL: MFCD00002562
CAS-Nummer: 455-24-3
EINECS: 207-242-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR