4-(Trifluormethyl)thiobenzamid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-(Trifluormethyl)thiobenzoesäureamid
RF03219.0010 RF03219.0050 RF03219 RF03219.1 RF03219.10 RF03219.50
MAYBRF03219.0010EA 0 EUR
MAYBRF03219.0010 MAYBRF03219.0050 MAYBRF03219 MAYBRF03219.1 MAYBRF03219.10 MAYBRF03219.50
4-(Trifluormethyl)thiobenzamid
4-(Trifluormethyl)thiobenzamid
Formel: C₈H₆F₃NS
Molecular Weight: 205,2 g/mol
Siedepunkt: 254 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 135 °C
MDL: MFCD00051806
CAS-Nummer: 72505-21-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III