4,16-Dibrom-[2.2]-paracyclophan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4,16-Dibromtricyclo[8.2.2.2(4,7)]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaen
B25745.03 B25745.14 B25745.06
B25745.03EA 81.7 EUR
B25745.03 B25745.14 B25745.06
4,16-Dibrom-[2.2]-paracyclophan ≥98%
4,16-Dibrom-[2.2]-paracyclophan
Purity: 98% CAS No.: 96392-77-7 Molecular Formula: C16H14Br2 Formula Weight: 366.10 Melting Point: 249-252° MDL No.: MFCD09953451
Formel: C₁₆H₁₄Br₂
Schmelzpunkt: 249…252 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09953451
CAS-Nummer: 96392-77-7