Ethyl-4,4,4-trifluoracetoacetat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,4,4-Trifluoracetessigsäureethylester, ω,ω,ω-Trifluoracetessigsäureethylester, 4,4,4-Trifluor-3-oxobuttersäureethylester
119030250
119031000
ACRO119030250EA
68.2
EUR
ACRO119030250
ACRO119031000
Ethyl-4,4,4-trifluoracetoacetat 97%
Ethyl-4,4,4-trifluoracetoacetat
Formel:
C₆H₇F₃O₃ Molecular Weight: 184,11 g/mol Siedepunkt: 131 °C (709 mmHg) Schmelzpunkt: –39 °C Dichte: 1,25 g/cm³ Flammpunkt: 28 °C |
MDL:
MFCD00000424 CAS-Nummer: 372-31-6 EINECS: 206-750-7 UN: 1993 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3750 to 1.3780 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...