Ethyl-4,4,4-trifluoracetoacetat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4,4,4-Trifluoracetessigsäureethylester, ω,ω,ω-Trifluoracetessigsäureethylester, 4,4,4-Trifluor-3-oxobuttersäureethylester
A13717.09 A13717.18 A13717.30
A13717.09EA 39.7 EUR
A13717.09 A13717.18 A13717.30
Ethyl-4,4,4-trifluoracetoacetat 97%
Ethyl-4,4,4-trifluoracetoacetat
Purity: 98+% CAS No.: 372-31-6 Molecular Formula: C6H7F3O3 Formula Weight: 184.12 Flash Point: 38°(100°F) Refractive Index: 1.3760 Odour: Odourless Melting Point: -30° Boiling Point: 129-130° Beilstein Reference: 608353 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00000424
Formel: C₆H₇F₃O₃
Molecular Weight: 184.11 g/mol
Siedepunkt: 129…130 °C
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1.259
Flammpunkt: 38 °C (100 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000424
CAS-Nummer: 372-31-6
EINECS: 206-750-7
UN: 3272
ADR: 3 III