Ethyl-4,4,4-trifluoracetoacetat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 4,4,4-Trifluoracetessigsäureethylester, ω,ω,ω-Trifluoracetessigsäureethylester, 4,4,4-Trifluor-3-oxobuttersäureethylester
001234-25G 001234-100G
FLUO001234-25GEA 36.9 EUR
FLUO001234-25G FLUO001234-100G
Ethyl-4,4,4-trifluoracetoacetat
Ethyl-4,4,4-trifluoracetoacetat
Formel: C₆H₇F₃O₃
Siedepunkt: 131 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –39 °C
Dichte: 1,2586 g/cm³ (15.5 °C)
MDL: MFCD00000424
CAS-Nummer: 372-31-6
EINECS: 206-750-7
UN: 3272
ADR: 3,III