Ethyl-4,4,4-trifluoracetoacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4,4,4-Trifluoracetessigsäureethylester, ω,ω,ω-Trifluoracetessigsäureethylester, 4,4,4-Trifluor-3-oxobuttersäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
E50205-100G E50205-25G E50205-5G
SIALE50205-100GEA 99.3 EUR
SIALE50205-100G SIALE50205-25G SIALE50205-5G
Ethyl-4,4,4-trifluoracetoacetat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-4,4,4-trifluoracetoacetat
Formel: C₆H₇F₃O₃
Siedepunkt: 131 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –39 °C
Dichte: 1,2586 g/cm³ (15.5 °C)
MDL: MFCD00000424
CAS-Nummer: 372-31-6
EINECS: 206-750-7
UN: 3272
ADR: 3,III