4,4,5,5,5-Pentafluor-1-pentanol ≥94%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4,4,5,5,5-Pentafluoropentanol
B21512.04 B21512.09
B21512.04EA 31.2 EUR
B21512.04 B21512.09
4,4,5,5,5-Pentafluor-1-pentanol ≥94%
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol
Purity: 94% CAS No.: 148043-73-6 Molecular Formula: C5H7F5O Formula Weight: 178.10 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.3340 Boiling Point: 135° MDL No.: MFCD00153224
Formel: C₅H₇F₅O
Molecular Weight: 178,1 g/mol
Siedepunkt: 135 °C
Dichte: 1,350
Flammpunkt: 63 °C (145 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153224
CAS-Nummer: 148043-73-6
EINECS: 421-360-9