4,4,5,5,5-Pentafluor-1-pentanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4,4,5,5,5-Pentafluoropentanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
541133-25G 541133-5G
SIAL541133-25GEA 188 EUR
SIAL541133-25G SIAL541133-5G
4,4,5,5,5-Pentafluor-1-pentanol, Sigma-Aldrich®
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol
Formel: C₅H₇F₅O
Molecular Weight: 178.1 g/mol
MDL: MFCD00153224
CAS-Nummer: 148043-73-6
EINECS: 421-360-9