4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-on
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 4,4-Dimethylcyclohex-2-enone
OT-0020-5G OT-0020-25G OT-0020-100G
COBBOT-0020-5GEA 76.1 EUR
COBBOT-0020-5G COBBOT-0020-25G COBBOT-0020-100G
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-on
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-on
Formel: C₈H₁₂O
Molecular Weight: 124.18 g/mol
Siedepunkt: 27.5 °C (0.2 mmHg)
Dichte: 0.93…0.935 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009695
CAS-Nummer: 1073-13-8