4,5-Dichlorimidazol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4,5-Dichlor-1H-imidazol
L06262.06 L06262.14
L06262.06EA 48.4 EUR
L06262.06 L06262.14
4,5-Dichlorimidazol ≥98%
4,5-Dichloroimidazole
Purity: 98% CAS No.: 15965-30-7 Molecular Formula: C3H2Cl2N2 Formula Weight: 136.97 Melting Point: 179-182° Beilstein Reference: 606155
Formel: C₃H₂Cl₂N₂
Molecular Weight: 136,97 g/mol
Schmelzpunkt: 179…182 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005195
CAS-Nummer: 15965-30-7