4,5-Dicyanimidazol

Lieferant: Molekula

Synonyme: Imidazol-4,5-dicarbonitril, 4,5-Dicyan-1H-imidazol

18916564-25G 18916564-5G
MOLE18916564-25GEA 99.4 EUR
MOLE18916564-25G MOLE18916564-5G
4,5-Dicyanimidazol
4,5-Dicyanoimidazole
Formel: C₅H₂N₄
Molecular Weight: 118,1 g/mol
Schmelzpunkt: 176 °C
Dichte: 1,458 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005194
CAS-Nummer: 1122-28-7
EINECS: 214-344-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR