4,5-Dicyanimidazol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Imidazol-4,5-dicarbonitril, 4,5-Dicyan-1H-imidazol
L12215.06 L12215.14
L12215.06EA 46.1 EUR
L12215.06 L12215.14
4,5-Dicyanimidazol ≥98%
4,5-Dicyanoimidazole
Purity: 98+% CAS No.: 1122-28-7 Molecular Formula: C5H2N4 Formula Weight: 118.10 Odour: Odourless Melting Point: 173-177° Beilstein Reference: 118208 MDL No.: MFCD00005194
Formel: C₅H₂N₄
Schmelzpunkt: 173…177 °C
Dichte: 1,458 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005194
CAS-Nummer: 1122-28-7
EINECS: 214-344-6