4,5-Dicyanimidazol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: Imidazol-4,5-dicarbonitril, 4,5-Dicyan-1H-imidazol
FL13519.POR 013519-25G
CHMPFL13519.POREA 0 EUR
CHMPFL13519.POR FLUO013519-25G
4,5-Dicyanimidazol
4,5-Dicyanoimidazole
Formel: C₅H₂N₄
Schmelzpunkt: 176 °C
Dichte: 1,458 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005194
CAS-Nummer: 1122-28-7
EINECS: 214-344-6