4,5-Dicyanimidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Imidazol-4,5-dicarbonitril, 4,5-Dicyan-1H-imidazol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
554030-1KG 554030-25G 554030-5G
SIAL554030-1KGEA 5080 EUR
SIAL554030-1KG SIAL554030-25G SIAL554030-5G
4,5-Dicyanimidazol, Sigma-Aldrich®
4,5-Dicyanoimidazole
Formel: C₅H₂N₄
Molecular Weight: 118,1 g/mol
Schmelzpunkt: 176 °C
Dichte: 1,458 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005194
CAS-Nummer: 1122-28-7
EINECS: 214-344-6