4,5-Diiod-1-methylimidazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 4,5-Diiod-1-methyl-1H-imidazol
HI-1027-5G HI-1027-25G HI-1027-1G
COBBHI-1027-5GEA 303 EUR
COBBHI-1027-5G COBBHI-1027-25G COBBHI-1027-1G
4,5-Diiod-1-methylimidazol
4,5-Diiodo-1-methylimidazole
Formel: C₄H₄I₂N₂
Molecular Weight: 333,9 g/mol
MDL: MFCD03001336
CAS-Nummer: 37067-96-2