4,5-Diiod-2-methylimidazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4,5-Diiod-2-methyl-1H-imidazol
HI-1059-1G
HI-1059-25G
HI-1059-5G
COBBHI-1059-1GEA
93.7
EUR
COBBHI-1059-1G
COBBHI-1059-25G
COBBHI-1059-5G
4,5-Diiod-2-methylimidazol
4,5-Diiodo-2-methylimidazole
Formel:
C₄H₄I₂N₂ Molecular Weight: 333,9 g/mol |
MDL:
MFCD00464337 CAS-Nummer: 73746-44-8 |