4,5-Diiodimidazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4,5-Diiod-1H-imidazol
HI-1002-5G
HI-1002-25G
HI-1002-1G
COBBHI-1002-5GEA
63.4
EUR
COBBHI-1002-5G
COBBHI-1002-25G
COBBHI-1002-1G
4,5-Diiodimidazol
4,5-Diiodoimidazole
Formel:
C₃H₂I₂N₂ Molecular Weight: 319,87 g/mol |
MDL:
MFCD00963878 CAS-Nummer: 15813-09-9 |