4,6-Decadiin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H53467.03 H53467.06 H53467.14
H53467.03EA 54 EUR
H53467.03 H53467.06 H53467.14
4,6-Decadiin ≥97%
4,6-Decadiin
Formel: C₁₀H₁₄
Molecular Weight: 134.22 g/mol
Siedepunkt: 96 °C (15 mmHg)
Dichte: 0.82
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041645
CAS-Nummer: 16387-71-6
UN: 3295
ADR: 3 III