Apigenin
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme: 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-on, 4',5,7-Trihydroxyflavon, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyron, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-on
10010275-100 10010275-25 10010275-50 10010275-500
CAYM10010275-100EA 281 EUR
CAYM10010275-100 CAYM10010275-25 CAYM10010275-50 CAYM10010275-500
Apigenin
Apigenin
Formel: C₁₅H₁₀O₅
Molecular Weight: 270,24 g/mol
MDL: MFCD00006831
CAS-Nummer: 520-36-5
EINECS: 208-292-3