Apigenin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-on, 4',5,7-Trihydroxyflavon, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyron, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-on
L15041.MB L15041.MC
L15041.MBEA 63.9 EUR
L15041.MB L15041.MC
Apigenin ≥97%
Apigenin
Purity: 97% CAS No.: 520-36-5 Molecular Formula: C15H10O5 Formula Weight: 270.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 315° dec. Beilstein Reference: 262620 Merck Reference: 14,730 MDL No.: MFCD00006831
Formel: C₁₅H₁₀O₅
Molecular Weight: 270,24 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 315 °C (Zersetzung)
MDL: MFCD00006831
CAS-Nummer: 520-36-5
EINECS: 208-292-3
Merck Index: 14,730