Apigenin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-on, 4',5,7-Trihydroxyflavon, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyron, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-on
10798-100MG 10798-25MG
SIAL10798-100MGEA 443 EUR
SIAL10798-100MG SIAL10798-25MG
Apigenin, Sigma-Aldrich®
Apigenin
Formel: C₁₅H₁₀O₅
Molecular Weight: 270.24 g/mol
MDL: MFCD00006831
CAS-Nummer: 520-36-5
EINECS: 208-292-3