Acacetin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4'-Methoxy-5,7-dihydroxyflavon, Linarisenin, 5,7-Dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)chromen-4-on, 5,7-Dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-on, 5,7-Dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-on, 5,7-Dihydroxy-4'-methoxyflavon, Linarigenin, Buddleoflavonol, 5,7-Dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4-benzopyron, 4'-Methoxyapigenin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
00017-100MG 00017-25MG
SIAL00017-100MGEA 1240 EUR
SIAL00017-100MG SIAL00017-25MG
Acacetin, Sigma-Aldrich®
Acacetin
Formel: C₁₆H₁₂O₅
Molecular Weight: 284,27 g/mol
MDL: MFCD00016936
CAS-Nummer: 480-44-4
EINECS: 207-552-3