Genistein
Lieferant: Molekula
Synonyme:
5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-on, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-on, 4',5,7-Trihydroxyisoflavon, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyron
24388232-1G
24388232-100MG
MOLE24388232-1GEA
0
EUR
MOLE24388232-1G
MOLE24388232-100MG
Genistein
Genistein
Formel:
C₁₅H₁₀O₅ Schmelzpunkt: 297…298 °C |
MDL:
MFCD00016952 CAS-Nummer: 446-72-0 EINECS: 207-174-9 |