4,8-Dichlorchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
HC-2310-5G
HC-2310-1G
COBBHC-2310-5GEA
282
EUR
COBBHC-2310-5G
COBBHC-2310-1G
4,8-Dichlorchinolin
4,8-Dichloroquinoline
Formel:
C₉H₅Cl₂N Molecular Weight: 198,05 g/mol |
MDL:
MFCD00024008 CAS-Nummer: 21617-12-9 EINECS: 244-480-1 |