4-Amino-2-chlorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
Synonyme: 2-Chlor-4-pyridylamin, 2-Chlorpyridin-4-amin
BK-4501-25G BK-4501-100G
COBBBK-4501-25GEA 62.5 EUR
COBBBK-4501-25G COBBBK-4501-100G
4-Amino-2-chlorpyridin
4-Amino-2-chlorpyridin
Formel: C₅H₅ClN₂
Molecular Weight: 128.56 g/mol
Siedepunkt: 300
Schmelzpunkt: 87…89 °C
MDL: MFCD00060089
CAS-Nummer: 14432-12-3
EINECS: 238-403-0