4-Amino-3-brompyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Brompyridin-4-amin, 3-Brom-4-pyridylamin
OS-7639-5G
OS-7639-1G
OS-7639-25G
COBBOS-7639-5GEA
38.2
EUR
COBBOS-7639-5G
COBBOS-7639-1G
COBBOS-7639-25G
4-Amino-3-brompyridin
4-Amino-3-brompyridin
Formel:
C₅H₅BrN₂ Molecular Weight: 173.01 g/mol Siedepunkt: 244 Schmelzpunkt: 181…182.5 °C |
MDL:
MFCD02068297 CAS-Nummer: 13534-98-0 |