4-Amino-3-fluorbenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
Synonyme: 4-Amino-3-fluorobenzoic Acid
CA-4027-5G CA-4027-25G CA-4027-1G
COBBCA-4027-5GEA 35.9 EUR
COBBCA-4027-5G COBBCA-4027-25G COBBCA-4027-1G
4-Amino-3-fluorbenzoesäure
4-Amino-3-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₆FNO₂
Molecular Weight: 155.13 g/mol
MDL: MFCD01660374
CAS-Nummer: 455-87-8
EINECS: 207-250-1